Documentos clave
GF32716795
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m, temper as drawn
Sinónimos:
PC135160
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 327-167-95
L
0.05 m
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)