GF25772104
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI030290
About This Item
Productos recomendados
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 257-721-04
size × thickness
1 m × 0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)