Documentos clave
GF17267991
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Sinónimos:
PT015148
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 172-679-91
L
0.05 m
diameter
0.38 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)