Documentos clave
GF14761098
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 100mm x 25mm diameter
Sinónimos:
NI147950
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 147-610-98
L × diám.
100 mm × 25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)