Documentos clave
GF14020131
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 195 x 200mm, 0.35mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO153035
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 140-201-31
tamaño × grosor
195 x 200 mm × 0.35 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)