Documentos clave
GF11969950
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
Sinónimos:
FP361125
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 119-699-50
Longitud
0.5 m
grosor
0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)