Documentos clave
CLS564010
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
stopper size
9
sterility
non-sterile
feature
class A
closure type ST stopper
packaging
case of 12
manufacturer/tradename
Corning 5640-10
tol. measuring range
0.02 mL
capacity
10 mL
General description
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo