924903
25-Hydroxyvitamin D2-(22,26,27-13C3) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
concentration
50 μg/mL in ethanol
mass shift
M+3
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-DUOHQZGJSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)