Merck
912484
Carbazole-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinónimos:
carbazole, carbazole-d8
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D8HN
Número de CAS:
Peso molecular:
175.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+8
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)