764655
4-Pentynenitrile
97%
Sinónimos:
1-Cyano-3-butyne, 4-Cyano-1-butyne
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4350
density
0.9063 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCCC#N
InChI
1S/C5H5N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-4H2
InChI key
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
149.9 °F
flash_point_c
65.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?