749176
1-Palmitoyl-2-stearoyl-rac-glycero-3-phosphocholine (trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+9
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
InChI key
PZNPLUBHRSSFHT-YJMGCJIZSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)