745669
Acetyl chloride-2-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
13C,d Labeled Acetyl chloride
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
SMILES string
O=C([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-KQORAOOSSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)