728721
Ethyl propionate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
bp
99 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
InChI key
FKRCODPIKNYEAC-HOSYLAQJSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)