723894
Butyric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Butanoic acid-13C4
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-JCDJMFQYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)