Merck
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
97%
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
97%
assay
97%
form
solid
mp
154-158 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)