674621
Indole-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
51-54 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2n([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD
InChI key
SIKJAQJRHWYJAI-HOSXNMPPSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?