662887
3-Methyl-1-hexyne
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
refractive index
n20/D 1.402
density
0.710 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC(C)C#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-6-7(3)5-2/h2,7H,4,6H2,1,3H3
InChI key
OPZULQHRFNTFFZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?