Merck
616443
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiethan-d8-olamine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)-d8-amine
About This Item
Fórmula lineal:
ONN(CD2CD2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clave InChI
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
52.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)