615986
L-Leucine-(isopropyl-d7)
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,4D
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-RHMGQHGKSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)