606480
Dimethyl terephthalate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C1C9H10O4
Peso molecular:
195.18
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
139-141 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
Clave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
285.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
141.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)