Merck
604216
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2 chlorooxoacetate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H5ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
bp
135 °C (lit.)
densidad
1.240 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Clave InChI
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)