Merck
542822
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
Sinónimos:
N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4C(=NOH)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
125-130 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
oxime
cadena SMILES
N\C(=N/O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
Clave InChI
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime (N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine) may be used to synthesize 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole, a potential anticancer agent.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Han-Zhong Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(16), 5215-5223 (2005-08-05)
We have identified 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole (1d) as a novel apoptosis inducer through our caspase- and cell-based high-throughput screening assay. Compound 1d has good activity against several breast and colorectal cancer cell lines but is inactive against several other cancer cell lines.