Merck
539015
Sigma-Aldrich
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
269.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]20/D −1.0°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
functional group
ester
ether
ketal
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
InChI key
DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)