479314
Benzoin methyl ether
99%
Sinónimos:
α-Methoxy-α-phenylacetophenone, 2-Methoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
powder
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
SMILES string
COC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(13-10-6-3-7-11-13)14(16)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,15H,1H3
InChI key
BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.