329940
Tris(hydroxy-d-methyl)amino-d2-methane
98 atom % D
Sinónimos:
TRIS-d5
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pH
10.5-12
mp
170-171 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]OCC(CO[2H])(CO[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i6D,7D,8D/hD2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-FUPCUYIQSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)