317837
Dicyclohexylamine nitrite
97%
Sinónimos:
Dicyclohexylammonium nitrite
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
3.3 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
182-183 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ON=O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N.HNO2/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1-3/h11-13H,1-10H2;(H,2,3)
Clave InChI
ZFAKTZXUUNBLEB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?