MilliporeSigma
CRISPR Cas9 Proteínas y edición genética
CRISPR/Cas9 es una herramienta de edición genómica dirigida, descubierta por primera vez en bacterias, que contiene dos componentes, un ARN guía (gRNA) y una nucleasa Cas9.
EL CONJUNTO DEFINITIVO DE ELEMENTOS ESENCIALES Y SERVICIOS DE LA PROTEÍNA CRISPR CAS9
Los avances en ingeniería genómica están permitiendo a los investigadores lograr progresos sin precedentes, desde la curación de trastornos genéticos hasta el desarrollo de cultivos resistentes a enfermedades. Nuestros elementos esenciales y herramientas fiables de la proteína CRISPR Cas9 ofrecen soporte completo para cada paso de la investigación en edición génica basada en CRISPR, desde la escala de sobremesa hasta escalas más grandes. Diríjase a un único gen utilizando nucleasas de dedo de zinc o analice un genoma completo con productos CRISPR totalmente personalizables.
Para innovaciones incrementales, día tras día, elija proteínas CRISPR Cas9 y herramientas de modificación génica que constituyen la base de un gran trabajo, no una variable que lo socava.
Visión general de la sección
La cartera de productos Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ofrece el conjunto definitivo de herramientas y servicios de ingeniería genómica para liberar su potencial de investigación. Tanto si desea inactiva, insertar, atenuar o sobreexpresar sus objetivos, nuestro completo conjunto de herramientas y servicios de edición génica CRISPR llevará su investigación más allá de la mesa de trabajo. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Las mejores proteínas Cas9 de su clase
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ofrece diversas variantes Cas9 (tipo natural, especificidad mejorada, nicasa, fusionada con GFP, catalíticamente inactiva) y varios formatos (plasmídico, lentivirus, proteína liofilizada). Elija entre una selección líder del sector de proteínas Cas9 para satisfacer sus requisitos experimentales concretos. 
gRNA CRISPR garantizado
Cada ARN guía (sgRNA) sintético SygRNA®, crRNA y tracrRNA se sintetizan utilizando nuestro proceso y reactivos patentados utilizando los materiales de mayor calidad disponibles. La actividad de edición está garantizada con independencia de cual sea su diana, tipo de célula o aplicación, y está respaldada por la garantía más completa del sector.
Inhibición y activación de la CRISPR (CRISPRi y CRISPRa)
Obtenga aún más información sobre las complejas redes biológicas utilizando los bancos de activación e inhibición CRISPR Sigma-Aldrich® Advanced Genomics para experimentos de atenuación y sobreexpresión génicas. Disponemos de virotecas lentivirales agrupadas de CRISPRi y SAM CRISPRa genéricas o personalizadas para sus requisitos específicos.
Cribado CRISPR con compatibilidad 10x Genomics
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ofrece las únicas combinaciones lentivirales compatibles certificadas por 10x Genomics para el cribado unicelular CRISPR. Nuestros vectores lentivirales personalizados optimizados son totalmente compatibles con la solución Chromium Single Cell Gene Expression v3 and v3.1 (Next GEM) que utiliza la tecnología Feature Barcode. 
Estamos aquí para ayudar
Ya necesite ayuda para diseñar su experimento de CRISPR, necesita orientación para la resolución de problemas o simplemente quiera entender mejor cómo aplicar los métodos de edición génica en su investigación, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics está aquí para guiarle.
¿Se está preguntando si CRISPR es adecuado para su proyecto? Póngase en contacto con un experto de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Recursos de productos relacionados
  • Article: Cas9-Mediated Recombineering Enhances Metabolic Production of Kdo2-Lipid A by E. coli
    In this article, we present an application of our novel E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red (λ-Red) homologous recombination (HR) vector system, which facilitates gene editing through the homology-directed repair (HDR) of double-stranded DNA breaks (DSBs) created by Cas9 endonuclease, using either ssDNA or dsDNA as an editing template.
  • CRISPR Use License Agreement
    This Product and its use are the subject of one or more of the following patents controlled by The Broad Institute, Inc. (BROAD), the Massachusetts Institute of Technology (MIT), or the President and Fellows of Harvard College (HARVARD): U.S. Patent Nos. 8,697,357; 8,771,945, and any substitutions, divisions, continuations, reissues, renewals, re-examinations or extensions, and corresponding foreign patent applications and patents.
  • Article: Ribonucleoprotein (RNP) Protocols Using Synthetic sgRNAs and Cas9 proteins
    Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
  • Article: Genome Editing in Plants with CRISPR/Cas9
    Zinc finger nucleases (ZFNs), were introduced by Sigma-Aldrich less than 8 years ago, but in that time the technology of targeted genome editing has advanced rapidly. Most recently, the discovery of the CRISPR/Cas9 pathway has accelerated interest in this field, opening up new possibilities for research and development.
  • eBook: Gene Editing 101
    Learn how to understand, design and perform CRISPR experiments, as well as design gRNA, choose a Cas9 format, screen with CRISPR, use advanced CRISPR formats, and much more…
  • Article: CRISPR Cas9 Protein Product Selection Guide
    A convenient CRISPR Cas9 protein selection guide to assist with your CRISPR RNP, lentivirus, mRNA, plasmids, vectors and control needs.
  • Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
    Our popular blue-white screening for colony selection technical resource hub, transfection reagent selection guide and protocols.
  • PCR Master Mix Calculator
    Ensure the success of your reactions at any scale with our handy PCR Master Mix Calculator resource tool.
  • Article: Introduction to Cell Transfection
    An overview on cell transfection vs transduction methods, our cell transfection reagent selection guide and protocols.
  • Protocol: Western Blotting
    Western blotting protocol that includes technical information supporting the following: Sample preparation, membrane transfer/tank transfer, transfer stack assembly, buffers, immunodetection, and a troubleshooting guide.