MilliporeSigma
Medio 199
Mano de un científico con un guante azul utilizando una pipeta para transferir un líquido rojo a uno de los diversos pocillos de una placa multipocillos, lo que sugiere un entorno de laboratorio centrado en la investigación biológica o química.
El Medio 199, a menudo denominado M199, es un medio para cultivo celular desarrollado por J.F. Morgan en 1950. Surgió como un medio sintético temprano para cultivar fibroblastos embrionarios de pollo y otras células de mamíferos en entornos de laboratorio. La composición del Medio 199 puede variar ligeramente dependiendo de los requisitos específicos de la línea celular que se esté cultivando; sin embargo, la formulación básica contiene normalmente sales como el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, el cloruro de calcio y el sulfato de magnesio.
El Medio 199 contiene también varios aminoácidos esenciales y no esenciales, glucosa, colesterol, pirimidinas y vitaminas, entre ellas, la tiamina, la riboflavina y la biotina. No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; en cambio, en el M199 se utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y requiere un entorno del 5-10 % de CO2 para mantener un pH fisiológicamente adecuado.
El Medio 199 está disponible en varias formulaciones diferentes, que pueden incluir sales de Earle o sales de Hanks, 
L-Glutamina, HEPES, glutamina estable y bicarbonato de sodio, y está disponible tanto en forma líquida como en polvo. La forma líquida viene preparada con antelación y lista para usar, mientras que la forma en polvo es la versión deshidratada que debe ser reconstituida con agua estéril o una disolución tampón antes de usarla.
Más información sobre:
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 11 de 11
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 11 de 11
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 11 de 11 resultados
Página 1 de 1
Página 1 de 1
Aplicaciones del Medio 199
El Medio 199 fue diseñado originalmente para condiciones de cultivo definidas químicamente y libres de componentes animales, lo que lo hace muy adecuado para virología y la producción de vacunas, incluida la fabricación de vacunas a gran escala. Además, el M199 desempeñó un papel importante en la campaña de vacunación contra la poliomielitis de 1955. Su amplia gama de aplicaciones se extiende también a la elaboración de productos biológicos, el cribado de medicamentos y los estudios de toxicología, lo que facilita los avances en medicina y biotecnología.
Medio 199 frente a DMEM
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) y el Medio 199 son dos medios de cultivo celular comúnmente utilizados con algunas diferencias claras. En comparación con el Medio 199, el DMEM contiene normalmente concentraciones más elevadas de aminoácidos, vitaminas, glucosa y fosfato inorgánico. El mayor contenido de nutrientes en el DMEM le permite propiciar el crecimiento de una amplia gama de líneas celulares.
El DMEM también utiliza un sistema tampón de fosfato, lo que le permite mantener la estabilidad del pH sin la necesidad de CO2 añadido. Sin embargo, en el Medio 199 se emplea un sistema tampón de bicarbonato de sodio, y requiere un ambiente del 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Las diferencias en la composición y la regulación del pH hacen que DMEM y Medio 199 sean adecuados para diferentes requisitos de cultivo celular. Los investigadores deben elegir el medio adecuado en función de sus requisitos experimentales específicos.