MilliporeSigma
Renalase protects against contrast-induced nephropathy in Sprague-Dawley rats.
PloS one (2015-01-31)
Binghui Zhao, Qing Zhao, Junhui Li, Tao Xing, Feng Wang, Niansong Wang
RESUMEN
Contrast-induced nephropathy (CIN) is the third leading cause of hospital-acquired acute renal failure. Oxidative stress, apoptosis and inflammation play crucial roles in CIN. Renalase is a newly discovered monoamine oxidase from the kidney. We hypothesize that renalase could protect against CIN through anti-oxidation, anti-inflammation and anti-apoptosis pathways. We tested our hypothesis in vivo with a rat model of Ioversol-induced CIN and in vitro. Sprague-Dawley rats were divided into 4 groups (n = 6 per group): control group, Ioversol group (rats subjected to Ioversol-induced CIN), Ioversol plus vehicle group (CIN rats pretreated with vehicle) and Ioversol plus renalase group (CIN rats pretreated with 2 mg/kg recombinant renalase). HK2 cells were treated with Ioversol or H2O2. The results showed that pretreatment with renalase attenuated the deterioration of renal function, tubular necrosis, oxidative stress, apoptosis and inflammation (P<0.05). Furthermore, renalase protected HK2 cells against the cytotoxicity of Ioversol and suppressed Caspase-3 activity, oxidative stress and apoptosis induced by H2O2. Recombinant renalase protected CIN in rats through anti-oxidation, anti-apoptosis and anti-inflammation mechanisms.
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Yodo, ACS reagent, ≥99.8%, solid
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Yodo, flakes, ReagentPlus®, ≥99%
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Indomethacin, 98.5-100.5% (in accordance with EP)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Supelco
Yodo, ReagentPlus®, ≥99.8% (titration)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenylmethane, ≥97.0% (GC)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Roche
Cell Death Detection ELISA, sufficient for ≤96 tests, suitable for ELISA, kit of 1 (9 components)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Roche
Kit de detección de muerte celular in situ, POD, sufficient for ≤50 tests
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Yodo, ≥99.99% trace metals basis
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Yodo, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Yodo, ReagentPlus®, 99.7% trace metals basis, beads, 1-3 mm
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Yodo, 99.999% trace metals basis
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Yodo, anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Indomethacin, meets USP testing specifications
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Sigma-Aldrich
Yodo, puriss., ≥99.5% (RT), particles (round)
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
USP
Indomethacin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Supelco
Indomethacin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Supelco
4,4′-Diaminodiphenylmethane, analytical standard
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad
Indomethacin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Número de referencia del producto (SKU)
Tamaño de envase
Disponibilidad
Precio
Cantidad