V900826
[Pd(OAc)2]3
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Pd(OAc)2
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(OCOCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.51
Beilstein:
6086766
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
cadena SMILES
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Jinyue Ding et al.
Nature communications, 5, 5474-5474 (2014-11-19)
Non-aromatic nitrogen- and oxygen-containing heterocycles such as piperidines and pyrans are prevalent components of natural products and pharmaceutical drugs. Although it has been a workhorse as a synthetic method for assembling unsaturated sp(2)-hybridized substrates, transition metal-catalysed cross-coupling chemistry is traditionally