V900723
5-Methylfurfural
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
densidad
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)