MilliporeSigma
V900650
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzaldehyde
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
142.10
Beilstein:
1935273
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
densidad
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Clave InChI
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)