MilliporeSigma
V900638
Sigma-Aldrich
3-Chloroanisole
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.58
Beilstein:
2041497
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
densidad
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)