V900433
N- Metil-D-glucamina
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
powder
temp. de autoignición
~662 °F
mp
129-131.5 °C (lit.)
cadena SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Clave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)