MilliporeSigma
V900427
Sigma-Aldrich
D-Homoserine
Vetec, reagent grade, 98%
Sinónimos:
(R)-(+)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
1721680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
Formulario
powder
color
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Clave InChI
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)