MilliporeSigma
V900294
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Número de CAS:
Peso molecular:
249.30
Código UNSPSC:
12161700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
99%
Formulario
powder
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa 
7.5
solubilidad
water: 0.5 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless
cadena SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)