V900209
Tetraborato de sodio decahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
Borato de sodio decahydrate, Borax decahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
powder
pH
9.2 (10 g/L)
densidad
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Smartphone-based digital image colorimetry for the determination of total capsaicinoid content in chili pepper extracts.: Utilizing 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide in an innovative smartphone-based colorimetric analysis, this study presents a cost-effective and accessible method for quantifying capsaicinoids in chili extracts, enhancing food quality control and research in capsaicinoid-related health benefits (Vakh et al., 2024).
- Multispectral and Molecular Docking Studies Reveal Potential Effectiveness of Antidepressant Fluoxetine by Forming Π-Acceptor Complexes.: This research explores the interaction of fluoxetine with 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, demonstrating the compound′s role in enhancing the drug′s antidepressant effects through molecular docking studies, suggesting new therapeutic strategies (Gaber et al., 2022).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?