V900111
Potassium cyanate
Vetec™, reagent grade, 96%
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
96%
Formulario
powder, crystals or chunks
densidad
2.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[O-]C#N
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)