V900022
Rubidium chloride
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
fine crystals (may contain lumps)
mp
715 °C (lit.)
densidad
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)