MilliporeSigma
V900016
Ácido L-(+)-Láctico
86%, liquid, Vetec™, reagent grade
Sinónimos:
Ácido (S-2-hidroxipropiónico, Ácido sarcoláctico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
Assay:
86%
Grade:
reagent grade
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ácido L-(+)-Láctico, Vetec™, reagent grade, 86%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
86%
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido L-(+)-Láctico
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)