MilliporeSigma
V800360
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
AR, ≥99%
Sinónimos:
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Fórmula lineal:
Ag2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
311.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
AR
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
pH
4.5-5 (0.5% in water)
mp
652 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadena SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)