V800255
Mercury(II) sulfate
AR, ≥99%
Sinónimos:
Mercuric sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
cadena SMILES
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)