V800011
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
suitable for HPLC, ≥99%
Sinónimos:
Sodium pentanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
técnicas
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)