V001655
Fast Blue B Salt
Sinónimos:
o-Dianisidine bis(diazotized) zinc double salt, Azoic Diazo No. 48, DBB, Diazo Blue B, Naphthanil Diazo Blue B
About This Item
Productos recomendados
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)-c2ccc([N+]#N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H12N4O2.4ClH.Zn/c1-19-13-7-9(3-5-11(13)17-15)10-4-6-12(18-16)14(8-10)20-2;;;;;/h3-8H,1-2H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clave InChI
GPPKNJIWDULNQH-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)