MilliporeSigma
V000910
Sigma-Aldrich
Ácido pícrico
p.a.
Sinónimos:
2,4,6-Trinitrofenol, PA
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
229.10
Número de índice de color:
10305
Beilstein:
423400
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
grado
p.a.
Nivel de calidad
lim. expl.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Giuliana Magri et al.
Nature immunology, 15(4), 354-364 (2014-02-25)
Innate lymphoid cells (ILCs) regulate stromal cells, epithelial cells and cells of the immune system, but their effect on B cells remains unclear. Here we identified RORγt(+) ILCs near the marginal zone (MZ), a splenic compartment that contains innate-like B