MilliporeSigma
V000574
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
p.a., 99.5%
Sinónimos:
Zirconium(IV) oxide chloride, Zirconyl chloride octahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
ZrOCl2 · 8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
322.25
Número CE:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
grado
p.a.
Ensayo
99.5%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)