1642020
USP
Sulindac Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(Z)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid, Sulindac sulfone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
CofA
certificate is enclosed in each package
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C20H17FO4S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)26(2,24)25)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Clave InChI
MVGSNCBCUWPVDA-MFOYZWKCSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)