MilliporeSigma
1249701
USP
Esmolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzenepropanoic acid methyl ester hydrochloride hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$610.00
$610.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$610.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26NClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
331.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$610.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
esmolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
InChI
1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Esmolol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Esmolol hydrochloride is a ultrashort-acting β1 adrenoceptor antagonist (β1 receptor occupancy = 84.7%).
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)