1211200
USP
Dimethylamine solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
familia API
dimethylamine
fabricante / nombre comercial
USP
cadena SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)