Documentos clave
1098173
USP
Ceftizoxime
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
350 MG
$464.00
$464.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
350 MG
$464.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13N5O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
383.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$464.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ceftizoxime
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[s]1c(ncc1\C(=N/OC)\C(=N\[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(=O)O)\[O-])N
InChI
1S/C13H13N5O5S2.Na/c1-23-17-7(6-4-15-13(14)25-6)9(19)16-8-10(20)18-5(12(21)22)2-3-24-11(8)18;/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/b17-7+;/t8-,11-;/m1./s1
Clave InChI
TVOQBZFDOHZOGA-GIXFXUBFSA-M
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Ceftizoxime USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ceftizoxime for Injection
  • Ceftizoxime Injection
  • Ceftizoxime Sodium
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)